AMBH996F2D1F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5-3-7(10)8(11)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI
KVHVZAULIHMOLK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)