Documenti fondamentali
AMBH996F2AD0
Ambeed, Inc.
Sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.16
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C11H8O3.Na/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14;/h1-6,12H,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI
ZCNGWQCRXUGQCW-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14206-62-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)