Documenti fondamentali
AMBH996F2AB3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 1H-pyrazol-1-ylacetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-10-6(9)5-8-4-2-3-7-8/h2-4H,5H2,1H3
InChI
WJUHYXHQRFJCBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142890-12-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142890-12-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)