Documenti fondamentali
AMBH996F2AA4
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.92
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF4O2/c9-5-3-1-2-4(8(13)14)6(5)7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChI
BGSVFTCXIJCNOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850411-12-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)