Documenti fondamentali
AMBH996F29BF
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-methyl-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
InChI
GJIWAHKHYCEKFG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/475060-42-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)