Documenti fondamentali
AMBH996F297F
Ambeed, Inc.
4-Chloroimidazo[1,2-a]quinoxaline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloroimidazo[1,2-a]quinoxaline
Inchi Code
1S/C10H6ClN3/c11-9-10-12-5-6-14(10)8-4-2-1-3-7(8)13-9/h1-6H
InChI
RYNAIJUDTQWFSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191349-69-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)