Documenti fondamentali
AMBH996F24D1
Ambeed, Inc.
(3-Chlorobenzylidene)propanedinitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(3-chlorobenzylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-3-1-2-8(5-10)4-9(6-12)7-13/h1-5H
InChI
CGLGAIINXSHQBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2972-73-8.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)