Documenti fondamentali
AMBH990F76D4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl cyclopropyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10(4)7-5-6-7/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI
VWLNFQMVPUFHDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378390-62-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)