Documenti fondamentali
AMBH990F759C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(3-fluoro-3-methyl-azetidin-1-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluoro-3-methylazetidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H9BrFNO/c1-6(8)3-9(4-6)5(10)2-7/h2-4H2,1H3
InChI
ZWYIWYLSVOWJFO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1466514-89-5.html
Synonym
2-bromo-1-(3-fluoro-3-methyl-azetidin-1-yl)ethanone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)