AMBH990F73AC
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
3,4-dibromo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3H2Br2N2/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H,6,7)
InChI
DFUAIALZXKLUQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)