Documenti fondamentali
AMBH990F7320
Ambeed, Inc.
Lactisole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.18
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 2-(4-methoxyphenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12O4.Na/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI
SKORRGYRKQDXRS-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150436-68-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)