AMBH990F6BA9
Ambeed, Inc.
5-(Methoxymethyl)thiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-(methoxymethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-8-3-4-2-7-5(6)9-4/h2H,3H2,1H3,(H2,6,7)
InChI
ORLBSJOOQIUSJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)