Documenti fondamentali
AMBH990F6A6F
Ambeed, Inc.
3-Benzylmorpholine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.71
Numero MDL:
Iupac Name
3-benzylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-13-7-6-12-11;/h1-5,11-12H,6-9H2;1H
InChI
YPBSZAVJNVJGHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1172897-29-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)