Documenti fondamentali
AMBH990F66C8
Ambeed, Inc.
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)porphyrin
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
1158.74
Iupac Name
5,10,15,20-tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)porphyrin
Inchi Code
1S/C52H22F24N4/c53-45(54,55)25-9-21(10-26(17-25)46(56,57)58)41-33-1-2-34(77-33)42(22-11-27(47(59,60)61)18-28(12-22)48(62,63)64)36-5-6-38(79-36)44(24-15-31(51(71,72)73)20-32(16-24)52(74,75)76)40-8-7-39(80-40)43(37-4-3-35(41)78-37)23-13-29(49(65,66)67)19-30(14-23)50(68,69)70/h1-20,77,80H/b41-33-,41-35?,42-34-,42-36?,43-37-,43-39?,44-38-,44-40?
InChI
GIZLCUAYVKOOEZ-PGXAXSRUSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127286-86-6.html
Synonym
5,10,15,20-tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-21H,23H-Porphine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)