AMBH990F65D3
Ambeed, Inc.
15-Bromopentadecan-1-ol
About This Item
Iupac Name
15-bromo-1-pentadecanol
Inchi Code
1S/C15H31BrO/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17/h17H,1-15H2
InChI
NFKUZUMZRQLYCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)