AMBH990F61B9
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-methylphenyl)(pyridin-3-yl)methanone
About This Item
Iupac Name
(4-fluoro-3-methylphenyl)(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10FNO/c1-9-7-10(4-5-12(9)14)13(16)11-3-2-6-15-8-11/h2-8H,1H3
InChI
WNIOHNLBJIIKDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1182940-73-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)