Documenti fondamentali
AMBH990F6175
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3
InChI
YRVIKLBSVVNSHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1856346-16-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1856346-16-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)