Documenti fondamentali
AMBH990F6087
Ambeed, Inc.
Potassium trifluoro[3-(methoxycarbonyl)phenyl]boranuide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
potassium trifluoro[3-(methoxycarbonyl)phenyl]borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H7BF3O2.K/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI
DNPDHHFFARQWLI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1242733-94-3.html
Synonym
potassium trifluoro(3-(methoxycarbonyl)phenyl)borate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)