Documenti fondamentali
AMBH990F6078
Ambeed, Inc.
Potassium ((cyclohexylamino)methyl)trifluoroborate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.1
Numero MDL:
Iupac Name
potassium [(cyclohexylamino)methyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H14BF3N.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h7,12H,1-6H2;/q-1;+1
InChI
GYUWPHIATXXXJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888711-52-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)