AMBH990F603A
Ambeed, Inc.
(3-Amino-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3-amino-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BNO4/c1-14-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(10)3-5/h2-4,12-13H,10H2,1H3
InChI
KIMYGVGIHRLQGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/380430-56-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)