Documenti fondamentali
AMBH990F6036
Ambeed, Inc.
5-Borono-1-naphthoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-(dihydroxyboryl)-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H9BO4/c13-11(14)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12(15)16/h1-6,15-16H,(H,13,14)
InChI
NBMJISAJLZTPOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216060-11-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)