AMBH990F6026
Ambeed, Inc.
(4-(N-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
4-[(4-fluoro-3-methoxyanilino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BFNO5S/c1-21-13-8-10(4-7-12(13)15)16-22(19,20)11-5-2-9(3-6-11)14(17)18/h2-8,16-18H,1H3
InChI
XNUBPWLAGSNZKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)