Documenti fondamentali
AMBH990F5FDA
Ambeed, Inc.
Diphenyl(quinuclidin-4-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.41
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
diphenyl(quinuclidin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-11-14-21(15-12-19)16-13-19/h1-10,22H,11-16H2
InChI
VUUAKOZGGDHCRP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/461648-39-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/461648-39-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)