Documenti fondamentali
AMBH990F5F08
Ambeed, Inc.
Lithium 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.92
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
lithium 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N2O2.Li/c6-2-1-3(7)8-9-4(2)5(10)11;/h1H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI
DAHURLFXBYFSFD-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2245238-80-4.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)