Documenti fondamentali
AMBH98C8E5F7
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-6-4-8-1-2-10(5)6/h1-4H,(H,11,12)
InChI
FXBLRUPBVBHCTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1265896-03-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)