Documenti fondamentali
AMBH98C8E591
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-9-ethyl-9H-purine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.06
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-9-ethyl-9H-purine
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N4/c1-2-13-3-10-4-5(8)11-7(9)12-6(4)13/h3H,2H2,1H3
InChI
PRESUDAFHFFHLT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190655-14-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)