Documenti fondamentali
AMBH98C8E48D
Ambeed, Inc.
4-Amino-N,N-diethylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4,12H2,1-2H3
InChI
RNVOPVJRSRXPSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51207-85-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51207-85-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)