Documenti fondamentali
AMBH98C8E417
Ambeed, Inc.
(8-Methylquinolin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.01
Numero MDL:
Iupac Name
(8-methylquinolin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO2/c1-7-3-2-4-8-5-9(11(13)14)6-12-10(7)8/h2-6,13-14H,1H3
InChI
QNMGKSYRNLBGNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370040-72-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)