Documenti fondamentali
AMBH98C8E295
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.26
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16F3NO4/c1-11(2,3)20-10(19)16-5-4-7(8(17)6-16)9(18)12(13,14)15/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI
FUHZEIWXMXDMSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/647863-25-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)