Documenti fondamentali
AMBH98C8E257
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-bromo-2-chloropyridin-3-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.57
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-2-chloro-3-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H12BrClN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-7-4-6(11)5-13-8(7)12/h4-5H,1-3H3,(H,14,15)
InChI
WHXZDMLRCAXMNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/193888-15-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/193888-15-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)