Documenti fondamentali
AMBH98C8E203
Ambeed, Inc.
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(1-methyl-4-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-9-4-2-7(6-8)3-5-9;;/h7H,2-6,8H2,1H3;2*1H
InChI
QJOPPLGHTCLBJO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187582-53-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)