AMBH98C8E1D5
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(methylsulfonyl)aniline
About This Item
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(methylsulfonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO2S/c1-13(11,12)4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
InChI
JMVVMLXAGZVYMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)