Documenti fondamentali
AMBH98C8E1CD
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-methylbenzo[d]oxazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-methyl-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3
InChI
CLEOKTJHYLXEKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3621-83-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)