Documenti fondamentali
AMBH98C8E004
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-hydroxy-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-6H,(H,11,13)
InChI
CTRCOIVJCBPCPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)