Documenti fondamentali
AMBH98C8DFC6
Ambeed, Inc.
5-Amino-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.15
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-13-7-3-5(9)6(10)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
ZDGWLOHWWWSPFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151793-19-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/151793-19-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)