Documenti fondamentali
AMBH98C8DFB0
Ambeed, Inc.
(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.94
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9;/h1,3H,2,9H2;1H
InChI
KFCMZNYWAVOTOI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257535-43-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)