Documenti fondamentali
AMBH98C8DFA6
Ambeed, Inc.
O-(4-Fluorobenzyl)hydroxylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9/h1-4H,5,9H2
InChI
PJLRXENMJSXPOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1782-40-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)