AMBH98C8DF31
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(5-chloro-3-methyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-3-7(9)4-10-8(5)6(2)11/h3-4H,1-2H3
InChI
ZIROULDUQCUOHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256807-37-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)