Documenti fondamentali
AMBH98C8DEA9
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-(difluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.99
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-(difluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2F2N2/c6-3-1-2(4(8)9)10-5(7)11-3/h1,4H
InChI
YYCRJWLMXYFLKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1706464-39-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)