Documenti fondamentali
AMBH98C8DE0E
Ambeed, Inc.
(4-((2-Chloro-4-methylphenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.53
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[(2-chloro-4-methylanilino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H13BClNO3/c1-9-2-7-13(12(16)8-9)17-14(18)10-3-5-11(6-4-10)15(19)20/h2-8,19-20H,1H3,(H,17,18)
InChI
OLWULFVOADOJBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-39-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)