Documenti fondamentali
AMBH98C8DDB0
Ambeed, Inc.
4,4'-(Pyrazine-2,6-diyl)dibenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.3
Numero MDL:
Iupac Name
4,4'-(pyrazine-2,6-diyl)dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C18H12N2O4/c21-17(22)13-5-1-11(2-6-13)15-9-19-10-16(20-15)12-3-7-14(8-4-12)18(23)24/h1-10H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI
NXUMLHLRQLEKIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/623157-25-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)