Documenti fondamentali
AMBH98C8DD58
Ambeed, Inc.
4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-1-3-8(4-2-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,9H2
InChI
IIPIRJPTGGFWIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52761-74-7.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)