Documenti fondamentali
AMBH98C8DD4B
Ambeed, Inc.
Pyrimidine-5-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-1-7-3-8-2-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI
QDXGKRWDQCEABB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40929-49-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)