AMBH98C8DCF9
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(10)6-7;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
InChI
UXGIUUWHZBFBAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)