Documenti fondamentali
AMBH98C8DCDD
Ambeed, Inc.
(3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
Iupac Name
[3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c13-8-9-3-1-4-10(7-9)12-6-2-5-11-12/h1-7,13H,8H2
InChI
VINVOQJANISHSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864068-80-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/864068-80-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)