Documenti fondamentali
AMBH98C8DAEB
Ambeed, Inc.
3-(2-Hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(2-hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
Inchi Code
1S/C5H12O4/c6-1-2-9-4-5(8)3-7/h5-8H,1-4H2
InChI
YHXNHYKKDRMEEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14641-24-8.html
Synonym
FINECHEMIE FCH02046
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)