Documenti fondamentali
AMBH98C8DACB
Ambeed, Inc.
((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.55
Numero MDL:
Iupac Name
2-[4-(1-{4-[2-(methacryloyloxy)ethoxy]phenyl}-1-methylethyl)phenoxy]ethyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C27H32O6/c1-19(2)25(28)32-17-15-30-23-11-7-21(8-12-23)27(5,6)22-9-13-24(14-10-22)31-16-18-33-26(29)20(3)4/h7-14H,1,3,15-18H2,2,4-6H3
InChI
VIYWVRIBDZTTMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24448-20-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)