AMBH98C8D7AC
Ambeed, Inc.
1-Phenylbutane-1,4-diol
About This Item
Iupac Name
1-phenyl-1,4-butanediol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c11-8-4-7-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10-12H,4,7-8H2
InChI
OKWLUBCSBVYYTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4850-50-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)