Documenti fondamentali
AMBH98C8D5BD
Ambeed, Inc.
5-(Propan-2-yl)-1-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Iupac Name
5-isopropyl-1-(4-pyridinyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c1-8(2)11-7-10(12(16)17)14-15(11)9-3-5-13-6-4-9/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
InChI
GHBZCKFXEVHQOO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1177272-21-7.html
Synonym
5-Isopropyl-1-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1177272-21-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)