Documenti fondamentali
AMBH9884E756
Ambeed, Inc.
3-Aminoquinoline-6-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.19
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-aminoquinoline-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N3/c11-5-7-1-2-10-8(3-7)4-9(12)6-13-10/h1-4,6H,12H2
InChI
IVJBBZGBNDHMRW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2090903-85-6.html
Synonym
3-Aminoquinoline-6-carbonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)